Få mere at vide
4-Nitrophthalonitril, 99%
Artikelnummer. 10286983 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10286983 5 g Glasflaske 5g
10781252 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10286983 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 416150050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31643-49-9 | C8H3N3O2 | 173,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31643-49-9
Molekylær formel C8H3N3O2
Molekylvægt (g/mol) 173.13
MDL nummer MFCD00040301
InChI nøgle NTZMSBAAHBICLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophthalonitrile, 5-nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 1,2-dicyano-4-nitrobenzene, 3,4-dicyanonitrobenzene, phthalonitrile, 4-nitro, 4-nitro-phthalonitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-nitro, 5-nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-nitro-o-benzenedinitrile
PubChem CID 97443
IUPAC navn 4-nitrobenzen-1,2-dicarbonitril
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophthalonitrile
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 140°C to 144°C
Farve Beige til grå eller grøn-gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 173.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophthalonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.