Få mere at vide
4-Nitrophthalsyreanhydrid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377945
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377945 5 g 5g
11387945 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377945 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08020.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5466-84-2 | C8H3NO5 | 193.114 g/mol
4-Nitrophthalsyreanhydrid anvendes som et mellemprodukt til syntese af en benzimidazol PARP-inhibitor I (succinatsalt) (ABT-472).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Nitrophthalsyreanhydrid bruges som et mellemprodukt
til syntese af en benzimidazol PARP-hæmmer I (succinatsalt) (ABT-472).
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler. Uforeneligt med vand, baser, stærke syrer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5466-84-2
Molekylær formel C8H3NO5
Molekylvægt (g/mol) 193.114
MDL nummer MFCD00005922
InChI nøgle MMVIDXVHQANYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophthalic anhydride, 5-nitroisobenzofuran-1,3-dione, phthalic anhydride, 4-nitro, 1,3-isobenzofurandione, 5-nitro, 4-nitrophthalic acid anhydride, 5-nitrophthalic anhydride, unii-sqn32ua63n, ccris 4684, 5-nitro-1,3-isobenzofurandione, sqn32ua63n
PubChem CID 230976
IUPAC navn 5-nitro-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophthalic anhydride
Smeltepunkt 116°C to 121°C
Mængde 5 g
Beilstein 179682
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 193.11
Procent renhed 90%
Grad Teknisk