Få mere at vide
4-Nitrophthalic acid, 99%
Artikelnummer. 10617571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10617571 25 g Glasflaske 25g
10647221 100 g Glasflaske 100g
11975051 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10617571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 416120250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 610-27-5 | C8H5NO6 | 211.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-27-5
Molekylær formel C8H5NO6
Molekylvægt (g/mol) 211.13
InChI nøgle SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophthalic acid, 5-nitrophthalic acid, 4-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-nitro, phthalic acid, 4-nitro, 4-nitrophthalicacid, p-nitrophthalic acid, 4-nitro-phthalic acid, acmc-209mo8
PubChem CID 69121
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophthalic acid
Smeltepunkt 165.0°C
Farve Gul til Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 09,828
Formel vægt 211.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver