Få mere at vide
4-Nitroftalsyre, 97%
Artikelnummer. 11494173
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494173 50 g 50g
11314689 5 g 5g
11324689 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494173 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10368.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 610-27-5 | C8H5NO6 | 211,129 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-27-5
Molekylær formel C8H5NO6
Molekylvægt (g/mol) 211.129
MDL nummer MFCD00007252
InChI nøgle SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophthalic acid, 5-nitrophthalic acid, 4-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-nitro, phthalic acid, 4-nitro, 4-nitrophthalicacid, p-nitrophthalic acid, 4-nitro-phthalic acid, acmc-209mo8
PubChem CID 69121
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophthalic acid
Smeltepunkt 160 °C til 165 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 50 g
Beilstein 1882262
Formel vægt 211.13
Procent renhed 97%