Få mere at vide
4-Nitrophenylhydrazine, 97%, moistened with >30% water
Artikelnummer. 10743974 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10743974 5 g 5g
10529793 25 g 25g
10290463 100 g 100g
10402903 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10743974 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 383030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 100-16-3 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-16-3 , 7732-18-5
Molekylær formel C6H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00007579
InChI nøgle KMVPXBDOWDXXEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenylhydrazin, p-nitrophenyl hydrazine, 4-nitrophenyl hydrazine, p-nitrophenylhydrazine, 1-4-nitrophenyl hydrazine, pnd, hydrazine, p-nitrophenyl, hydrazine, 4-nitrophenyl, p-hydrazinonitrobenzene, ccris 3139
PubChem CID 3310889
ChEBI CHEBI:66931
IUPAC navn (4-nitrophenyl)hydrazine
SMIL NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenylhydrazine
Navn note Moistened with >30% water
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Brown to Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastic bottle
Lineær formel NO2C6H4NHNH2
Mængde 5 g
Formel vægt 153.14
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Moist Lumps
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenylhydrazine, moistened with >30% water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.