Få mere at vide
4-Nitrophenylacetonitrile, 98%
Artikelnummer. 10511231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10511231 25 g Glasflaske 25g
10488730 100 g Glass bottle 100g
10056053 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10511231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166060250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 555-21-5 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-21-5
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD00007372
InChI nøgle PXNJGLAVKOXITN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenylacetonitrile, p-nitrophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-nitro, 4-nitrobenzyl cyanide, 2-4-nitrophenyl acetonitrile, p-nitrobenzyl cyanide, p-nitrobenzylcyanide, 4-nitrobenzeneacetonitrile, acetonitrile, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl acetonitrile
PubChem CID 68386
IUPAC navn 2-(4-nitrophenyl)acetonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1CC#N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenylacetonitrile
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 114°C to 118°C
Farve Creme til gul
Kogepunkt 195°C to 197°C (16.0 hPa)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4CH2CN
Mængde 25 g
Beilstein 09, 456
Merck Index 15, 6678
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alchol,ether and benzene
Formel vægt 162.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenylacetonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.