Få mere at vide
4-Nitrophenyleddikesyre, 99%
Artikelnummer. 10675752 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10675752 100 g 100g
10214750 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10675752 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128761000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 104-03-0 | C8H7NR.4 | 181,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-03-0
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.15
MDL nummer MFCD00007383
InChI nøgle YBADLXQNJCMBKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenylacetic acid, 2-4-nitrophenyl acetic acid, p-nitrophenylacetic acid, 4-nitrophenyl acetic acid, 4-nitrobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-nitro, 2-p-nitrophenyl acetic acid, 4-nitrophenylacetate, 4-nitrophenylaceticacid, acetic acid, p-nitrophenyl
PubChem CID 4661
ChEBI CHEBI:40443
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenylacetic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 152 °C til 153 °C
Farve Beige til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel O2NC6H4CH2CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 09, 455
Merck Index 15, 6709
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, kloroform og ether
Formel vægt 181.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.