Få mere at vide
4-Nitrophenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11492628
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492628 100 g 100g
11482628 25 g 25g
11402638 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15901.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 104-03-0 | C8H7NO4 | 181,147 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese og også bruges til medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i
organisk syntese og også bruges til medicin.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-03-0
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.147
MDL nummer MFCD00007383
InChI nøgle YBADLXQNJCMBKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenylacetic acid, 2-4-nitrophenyl acetic acid, p-nitrophenylacetic acid, 4-nitrophenyl acetic acid, 4-nitrobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-nitro, 2-p-nitrophenyl acetic acid, 4-nitrophenylacetate, 4-nitrophenylaceticacid, acetic acid, p-nitrophenyl
PubChem CID 4661
ChEBI CHEBI:40443
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenylacetic acid
Smeltepunkt 152 °C til 156 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1911801
Merck Index 14,6622
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 181.15
Procent renhed 98%