Få mere at vide
4-Nitrophenyl formate, 98%
Artikelnummer. 11379993
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379993 5 g 5g
11389993 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379993 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00316.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1865-01-6 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Praktisk og selektiv reagens til selektiv formylering af terminale aminogrupper i sådanne basiske aminosyrer som ornithin eller lysin og formylering afα -aminogrupper i peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Praktisk og selektiv reagens til selektiv formylering
af terminale aminogrupper i sådanne basiske aminosyrer som ornithin eller lysin og formylering afα -aminogrupper i peptider.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand. Opløselig i dichlormethan.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt, oxidationsmidler og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares mørkt. Opbevares under inert gas. Beskyt mod udsættelse for lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1865-01-6
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00014713
InChI nøgle IEXRKQFZXJSHOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74628
IUPAC navn (4-nitrophenyl)-formiat
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl formate
Smeltepunkt 70°C to 74°C
Mængde 5 g
Beilstein 1950897
Følsomhed Light and moisture sensitive
Synonym p-nitrophenyl formate, formic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl formate, formic acid, p-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitrophenyl ester, acmc-1bty1, formic acid,4-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitro-phenyl ester, 4-nitrophenyl formate hplc
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water. Soluble in dichloromethane.
Formel vægt 167.12
Procent renhed 98%