Få mere at vide
4-Nitrophenylchloroformat, 97%
Beschreibung
4-Nitrophenylchlorformiat anvendes til syntese af poly(oxyethylen)modificerede dextraner. Det bruges også til at fremstille en spaltelig, heterobifunktionel tværbinder til reversibel konjugering af aminer til thiol-modificeret DNA. Yderligere bruges det til syntese af blandede, aktiverede carbonater, thiocarbonater og aktiverede urethaner. Ud over dette bruges det til fremstilling af 4-nitrophenyldiazoacetat med diazomethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Nitrophenylchlorformiat anvendes til syntese af poly(oxyethylen) modificerede dextraner. Det bruges også til at fremstille en spaltelig, heterobifunktionel tværbinder til reversibel konjugering af aminer til thiol-modificeret DNA. Yderligere bruges det til syntese af blandede, aktiverede carbonater, thiocarbonater og aktiverede urethaner. Ud over dette bruges det til fremstilling af 4-nitrophenyldiazoacetat med diazomethan.
Opløselighed Opløselig i
acetone, chloroform, acetone, toluen og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med vand, syrer, alkoholer, ammoniak, aminer og stærke baser.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl chloroformate |
| Smeltepunkt | 75 °C til 82 °C |
| Kogepunkt | 159 °C til 162 °C (19 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Acrid |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 518127 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone, chloroform, acetone, toluen og benzen. |
| Mehr anzeigen |