Få mere at vide
4-Nitrophenylchloroformat, 97%
Artikelnummer. 11305239
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11305239 100 g 100g
11385229 5 g 5g
11395229 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18742.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7693-46-1 | C7H4ClNO4 | 201,562 g/mol
4-Nitrophenylchlorformiat anvendes til syntese af poly(oxyethylen)modificerede dextraner. Det bruges også til at fremstille en spaltelig, heterobifunktionel tværbinder til reversibel konjugering af aminer til thiol-modificeret DNA. Yderligere bruges det til syntese af blandede, aktiverede carbonater, thiocarbonater og aktiverede urethaner. Ud over dette bruges det til fremstilling af 4-nitrophenyldiazoacetat med diazomethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Nitrophenylchlorformiat anvendes til syntese af poly(oxyethylen) modificerede dextraner. Det bruges også til at fremstille en spaltelig, heterobifunktionel tværbinder til reversibel konjugering af aminer til thiol-modificeret DNA. Yderligere bruges det til syntese af blandede, aktiverede carbonater, thiocarbonater og aktiverede urethaner. Ud over dette bruges det til fremstilling af 4-nitrophenyldiazoacetat med diazomethan.
Opløselighed Opløselig i
acetone, chloroform, acetone, toluen og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med vand, syrer, alkoholer, ammoniak, aminer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7693-46-1
Molekylær formel C7H4ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 201.562
MDL nummer MFCD00007321
InChI nøgle NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl ester, chloroformic acid 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl chloroformate, chloroformic acid p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl carbonochloridate, formic acid, chloro-, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylchlorocarbonat, 4-nitrophenyl choroformate
PubChem CID 82129
IUPAC navn (4-nitrophenyl)carbonochloridat
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl chloroformate
Smeltepunkt 75 °C til 82 °C
Kogepunkt 159 °C til 162 °C (19 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Acrid
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 518127
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, chloroform, acetone, toluen og benzen.
Formel vægt 201.57
Procent renhed 97%