Få mere at vide
4-Nitrophenylchloroformat, 97%
Artikelnummer. 10387300 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10387300 5 g Glasflaske 5g
10225510 25 g Glasflaske 25g
10657554 100 g Glasflaske 100g
10514284 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10387300 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170800050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.75 DKK
    270.65 DKK / 5g
    Spare 30.10 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7693-46-1 | C7H4ClNO4 | 201,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7693-46-1
Molekylær formel C7H4ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 201.57
MDL nummer MFCD00007321
InChI nøgle NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl ester, chloroformic acid 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl chloroformate, chloroformic acid p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl carbonochloridate, formic acid, chloro-, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylchlorocarbonat, 4-nitrophenyl choroformate
PubChem CID 82129
IUPAC navn (4-nitrophenyl)carbonochloridat
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl chloroformate
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 73,0 °C til 81,0 °C
Farve Beige-gul til hvid
Kogepunkt 159,0 °C til 162,0 °C (19,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (ex Cl) (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCO2C6H4NO2
Mængde 5 g
Beilstein 06, I, 120
Fieser 02,297
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselige i toluen og benzen
Formel vægt 201.57
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenyl chloroformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.