Få mere at vide
4-nitrofenol natriumsaltdihydrat, TRC
Artikelnummer. 30138763
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138763 2.5 g
30011525 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138763 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5044482.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66924-59-2
Molekylær formel C6H4NNaO3 . 2(H2O)
Molekylvægt (g/mol) 161.09
Synonym Sodium p-Nitrophenolate Dihydrate, 4-Nitro-phenol Sodium Salt Dihydrate
IUPAC navn natrium; 4-nitrophenolat; dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenol Sodium Salt Dihydrate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3.Na.2H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;;/h1-4,8H;;2*1H2/q;+1;;/p-1
Formel vægt 197.03