Få mere at vide
4-nitroindol-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450369
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450369 1 g 1g
15470369 250 mg 250mg
15460369 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63595.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10553-11-4 | C9H6N2O3 | 190.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10553-11-4
Molekylær formel C9H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 190.16
MDL nummer MFCD04973979
InChI nøgle CGXVTWQTGQAMMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitroindole-3-carboxaldehyde, acmc-20amck, 3-formyl-4-nitroindole, 4-nitroindole-3-carbaldehyde, 4-nitro-1h-indol-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,4-nitro
PubChem CID 11095397
IUPAC navn 4-nitro-1H-indol-3-carbaldehyd
SMIL [O-][N+](=O)C1=C2C(NC=C2C=O)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitroindole-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 189°C to 193°C
Farve Gul
Mængde 1 g
Formel vægt 190.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof