Få mere at vide
4-Nitroguaiacol, 97%
Artikelnummer. p-3758561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10023640
Brand: Thermo Scientific Acros 310370050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3251-56-7 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3251-56-7
Molekylær formel C7H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 169.14
MDL nummer MFCD00012143
InChI nøgle IZLVFLOBTPURLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitroguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-nitro, guaiacol, 4-nitro, 2-hydroxy-5-nitroanisole, 3-nitro-6-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-methoxynitrobenzene, phenol, o-methoxy-p-nitro, o-methoxy-p-nitrophenol, 2-methoxy-4-nitro-phenol, 4-nitrogualacol
PubChem CID 76738
ChEBI CHEBI:81050
IUPAC navn 2-methoxy-4-nitrophenol
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitroguaiacol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 99.0°C to 104.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H3(OCH3)OH
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 169.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver