Få mere at vide
4-nitroguaiacol, 97%
Artikelnummer. 10463015 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10463015 25 g Glasflaske 25g
10023640 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10463015 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 310370250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 3251-56-7 | C7H7NR.4 | 169,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3251-56-7
Molekylær formel C7H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 169.14
MDL nummer MFCD00012143
InChI nøgle IZLVFLOBTPURLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitroguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-nitro, guaiacol, 4-nitro, 2-hydroxy-5-nitroanisole, 3-nitro-6-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-methoxynitrobenzene, phenol, o-methoxy-p-nitro, o-methoxy-p-nitrophenol, 2-methoxy-4-nitro-phenol, 4-nitrogualacol
PubChem CID 76738
ChEBI CHEBI:81050
IUPAC navn 2-methoxy-4-nitrophenol
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitroguaiacol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 99,0 °C til 104,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H3(OCH3)OH
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand
Formel vægt 169.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver