Få mere at vide
4-Nitrodiphenylamin, 98+%
Artikelnummer. 11390184
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11390184 5 g 5g
11380184 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390184 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00728.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 836-30-6 | C12H10N2O2 | 214,22 g/mol
4-Nitrodiphenylamin, bruges som Hammett-indikator. Det bruges også som mellemprodukt i produktionen af gummiantioxidanter. Det fremstilles udelukkende til brug som et kemisk mellemprodukt til industriel anvendelse og er således i det væsentlige fuldt ud forbrugt i kemisk reduktiv alkyleringsreaktion nedstrøms for fremstillingen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Nitrodiphenylamin, bruges som Hammett-indikator. Det bruges også som mellemprodukt i produktionen af gummiantioxidanter. Det fremstilles udelukkende til brug som et kemisk mellemprodukt til industriel anvendelse og er således i det væsentlige fuldt ud forbrugt i kemisk reduktiv alkyleringsreaktion nedstrøms for fremstillingen.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 836-30-6
Molekylær formel C12H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.22
MDL nummer MFCD00007301
InChI nøgle XXYMSQQCBUKFHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrodiphenylamine, p-nitrodiphenylamine, benzenamine, 4-nitro-n-phenyl, diphenylamine, 4-nitro, 4-nitrodifenylamin, 4-ndpa, p-nitrophenylphenylamine, 4-nitro-n-phenyl-aniline, 4-nitrophenyl phenylamine, 4-nitrodifenylamin czech
PubChem CID 13271
IUPAC navn 4-nitro-N-phenylanilin
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrodiphenylamine
Smeltepunkt 132 °C til 135 °C
Kogepunkt 211 °C (30 mmHg)
Flammepunkt 190 °C (374 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Beilstein 2051910
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 214.22
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.