Få mere at vide
4-Nitrodiphenylamin, 98+%
Artikelnummer. 11380184
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11380184 1 g 1g
11390184 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380184 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00728.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 836-30-6 | C12H10N2O2 | 214,22 g/mol
4-Nitrodiphenylamin, bruges som Hammett-indikator. Det bruges også som mellemprodukt i produktionen af gummiantioxidanter. Det fremstilles udelukkende til brug som et kemisk mellemprodukt til industriel anvendelse og er således i det væsentlige fuldt ud forbrugt i kemisk reduktiv alkyleringsreaktion nedstrøms for fremstillingen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Nitrodiphenylamin, bruges som Hammett-indikator. Det bruges også som mellemprodukt i produktionen af gummiantioxidanter. Det fremstilles udelukkende til brug som et kemisk mellemprodukt til industriel anvendelse og er således i det væsentlige fuldt ud forbrugt i kemisk reduktiv alkyleringsreaktion nedstrøms for fremstillingen.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 836-30-6
Molekylær formel C12H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.22
MDL nummer MFCD00007301
InChI nøgle XXYMSQQCBUKFHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrodiphenylamine, p-nitrodiphenylamine, benzenamine, 4-nitro-n-phenyl, diphenylamine, 4-nitro, 4-nitrodifenylamin, 4-ndpa, p-nitrophenylphenylamine, 4-nitro-n-phenyl-aniline, 4-nitrophenyl phenylamine, 4-nitrodifenylamin czech
PubChem CID 13271
IUPAC navn 4-nitro-N-phenylanilin
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrodiphenylamine
Smeltepunkt 132°C to 135°C
Kogepunkt 211°C (30 mmHg)
Flammepunkt 190°C (374°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3077
Beilstein 2051910
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 214.22
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrodiphenylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrodiphenylamine