Få mere at vide
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide, 98%
Artikelnummer. 11499140
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499140 5 g 5g
11409150 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499140 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15288.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2767-70-6 | C25H21BrNO2P | 478.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2767-70-6
Molekylær formel C25H21BrNO2P
Molekylvægt (g/mol) 478.33
MDL nummer MFCD00032108
InChI nøgle IPJPTPFIJLFWLP-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-nitrobenzyl triphenylphosphonium bromide, p-nitrobenzyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, p-nitrobenzyl triphenyl-, bromide, 4-nitrobenzyl triphenylphosphoniumbromide, 4-nitrobenzyl triphenyl phosphonium bromide, 4-nitrophenyl methyl triphenylphosphanium bromide, acmc-209gym, phosphonium, 4-nitrophenyl methyl triphenyl-, bromide, wln: wnr d1pr&r&r &e, 4-nitrobenzyltriphenylphosphonium bromide
PubChem CID 197008
IUPAC navn (4-nitrophenyl)methyl-triphenylphosphanium;bromid
SMIL [Br-].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt ∼280°C (decomposition)
Mængde 5 g
Formel vægt 478.33
Procent renhed 98%