Få mere at vide
4-nitrobenzylchloroformat, 95%
Artikelnummer. 10710135 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10710135 25 g 25g
10454902 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10710135 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376040250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4457-32-3 | C8H6ClNO4 | 215,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4457-32-3
Molekylær formel C8H6ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 215.59
MDL nummer MFCD00007375
InChI nøgle MHSGOABISYIYKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzyl chloroformate, 4-nitrobenzyl carbonochloridate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl methyl ester, 4-nitrobenzyl chlorocarbonate, p-nitrobenzyl chloroformate, 4-nitrocarbobenzoxychloride, 4-nitrophenyl methyl chloroformate, p-nitrobenzyloxycarbonyl chloride, 4-nitrobenzyloxycarbonyl chloride, chloroformic acid p-nitrobenzyl ester
PubChem CID 78205
IUPAC navn (4-nitrophenyl)methylcarbonochloridat
SMIL C1=CC(=CC=C1COC(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzyl chloroformate
Smeltepunkt 32 °C
Flammepunkt 113 °C
Analyseprocentområde 94% min. (ex Cl) (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCO2CH2C6H4NO2
Brydningsindeks 1,5520 til 1,556
Mængde 25 g
Formel vægt 215.59
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrobenzyl chloroformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.