Få mere at vide
4-Nitrobenzyl chloroformate, 95%
Artikelnummer. 10454902 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10454902 5 g 5g
10710135 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10454902 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376040050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4457-32-3 | C8H6ClNO4 | 215.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4457-32-3
Molekylær formel C8H6ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 215.59
MDL nummer MFCD00007375
InChI nøgle MHSGOABISYIYKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzyl chloroformate, 4-nitrobenzyl carbonochloridate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl methyl ester, 4-nitrobenzyl chlorocarbonate, p-nitrobenzyl chloroformate, 4-nitrocarbobenzoxychloride, 4-nitrophenyl methyl chloroformate, p-nitrobenzyloxycarbonyl chloride, 4-nitrobenzyloxycarbonyl chloride, chloroformic acid p-nitrobenzyl ester
PubChem CID 78205
IUPAC navn (4-nitrophenyl)methylcarbonochloridat
SMIL C1=CC(=CC=C1COC(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzyl chloroformate
Smeltepunkt 32°C
Flammepunkt 113°C
Analyseprocentområde 94% min. (ex Cl) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCO2CH2C6H4NO2
Brydningsindeks 1.5520 to 1.556
Mængde 5 g
Formel vægt 215.59
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrobenzyl chloroformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.