Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrobenzyl chloride |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 71,0 °C til 74,0 °C |
| Farve | Gul |
| Kogepunkt | 112,0 °C (0,6 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |