Få mere at vide
4-nitrobenzylchlorid, 99%
Artikelnummer. 10606372 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10606372 10 g Glasflaske 10g
10071940 100 g Glasflaske 100g
13438398 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10606372 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161090100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-14-1 | C7H6ClNO2 | 171,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-14-1
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00007374
InChI nøgle KGCNHWXDPDPSBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-4-nitrotoluene, 4-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-nitro, alpha-chloro-p-nitrotoluene, p-chloromethyl nitrobenzene, 4-chloromethyl nitrobenzene, unii-3bld9lvt3x
PubChem CID 7482
ChEBI CHEBI:87406
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-4-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CCl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzyl chloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 71.0°C to 74.0°C
Farve Gul
Kogepunkt 112.0°C (0.6 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4CH2Cl
Mængde 10 g
Beilstein 05,329
Fieser 01,736
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,aceton and benzene
Formel vægt 171.58
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Needles or Powder