Få mere at vide
4-Nitrobenzyl chloride, 99%
Artikelnummer. 11422398
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422398 10 g 10g
11432398 50 g 50g
11442398 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15749.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 100-14-1 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-14-1
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00007374
InChI nøgle KGCNHWXDPDPSBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-4-nitrotoluene, 4-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-nitro, alpha-chloro-p-nitrotoluene, p-chloromethyl nitrobenzene, 4-chloromethyl nitrobenzene, unii-3bld9lvt3x
PubChem CID 7482
ChEBI CHEBI:87406
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-4-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CCl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzyl chloride
Smeltepunkt 70°C to 74°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 387187
Formel vægt 171.58
Procent renhed 99%