Få mere at vide
4-nitrobenzylbromid, 97+%
Artikelnummer. 11492268
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492268 25 g 25g
11402278 100 g 100g
11412278 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15236.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 100-11-8 | C7H6BrNO2 | 216,03 g/mol
4-Nitrobenzylbromid anvendes til syntese af di- og trisubstituerede azoler. Det bruges også til fremstilling af N6-Benzyladenosin-5'-uronamider som selektive A3 adenosinagonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Nitrobenzylbromid anvendes til syntese af di- og trisubstituerede azoler. Det bruges også til fremstilling af N6-Benzyladenosin-5'-uronamider som selektive A3 adenosinagonister.
Opløselighed
Det hydrolyseres i vand. Opløselig i alkohol og ether.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler, aminer, baser og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-11-8
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.03
MDL nummer MFCD00007373
InChI nøgle VOLRSQPSJGXRNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl bromide, nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-4-nitrotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-nitro, p-bromomethyl nitrobenzene, 4-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-p-nitrotoluene, 4-nitrobenzylbromide
PubChem CID 66011
ChEBI CHEBI:62822
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzyl bromide
Smeltepunkt 97 °C til 101 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 742796
Opløselighedsinformation Det hydrolyserer i vand. Opløselig i alkohol og æter.
Formel vægt 216.04
Procent renhed ≥97%