Få mere at vide
4-nitrobenzylalkohol, 99%
Artikelnummer. 11462388
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462388 25 g 25g
11472388 100 g 100g
11482388 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15742.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 619-73-8 | C7H7NO3 | 153,14 g/mol
4-nitrobenzylalkohol bruges som den eneste kilde til kulstof og nitrogen til at studere vejen for katabolismen af 4-nitrotoluen af Pseudomonas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-nitrobenzylalkohol bruges som den eneste kilde til kulstof og nitrogen til at studere
vejen for katabolismen af 4-nitrotoluen af Pseudomonas.
Opløselighed Opløseligt i vand (2
mg/ml ved 20 C).°
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-73-8
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00007376
InChI nøgle JKTYGPATCNUWKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzyl alcohol, 4-nitrophenyl methanol, p-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-nitro, 4-nitrobenzenemethanol, p-hydroxymethyl nitrobenzene, benzyl alcohol, p-nitro, paranitrobenzyl alcohol, 4-nitrobenzylalcohol, unii-86btj68y9m
PubChem CID 69275
ChEBI CHEBI:41214
IUPAC navn (4-nitrophenyl)methanol
SMIL OCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzyl alcohol
Smeltepunkt 92 °C til 95 °C
Kogepunkt 185 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 180 °C (356 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 1424026
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (2 mg/ml ved 20 °C).
Formel vægt 153.14
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrobenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrobenzyl alcohol