Få mere at vide
4-nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302777
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302777 5 g 5g
11392767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11302777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15766.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 402-54-0 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-54-0
Molekylær formel C7H4F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.109
MDL nummer MFCD00007358
InChI nøgle XKYLCLMYQDFGKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-4-trifluoromethyl benzene, p-nitrobenzotrifluoride, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethyl, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-trifluoromethyl nitrobenzene, 4-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, p-nitro-trifluoromethylphenol, p-trifluoromethylnitrobenzene, 4-nitro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene
PubChem CID 9821
IUPAC navn 1-nitro-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzotrifluoride
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Kogepunkt 81°C to 83°C (10 mmHg)
Flammepunkt 88°C (190°F)
Lugt Characteristic
Mængde 5 g
FN nummer UN3431
Formel vægt 191.11
Procent renhed 98%