Få mere at vide
4-nitrobenzophenon, 99%
Artikelnummer. 11494327
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494327 5 g 5g
11404337 25 g 25g
11414337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20405.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1144-74-7 | C13H9NO3 | 227,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1144-74-7
Molekylær formel C13H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 227.22
MDL nummer MFCD00007354
InChI nøgle ZYMCBJWUWHHVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzophenone, p-nitrobenzophenone, 4-nitrophenyl phenyl methanone, benzophenone, 4-nitro, methanone, 4-nitrophenyl phenyl, 4-nitrophenyl phenyl ketone, 4-nitrophenyl-phenylmethanone, 4-nitrophenyl-phenyl-methanone, 4-nitro-benzophenone
PubChem CID 70839
IUPAC navn (4-nitrophenyl)-phenylmethanon
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzophenone
Smeltepunkt 136 °C til 138 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1912753
Formel vægt 227.22
Procent renhed 99%