Få mere at vide
4-nitrobenzonitril, 97%
Artikelnummer. 13448338 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13448338 100 g Glasflaske 100g
10677092 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13448338 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128481000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 619-72-7 | C7H4N2O2 | 148,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-72-7
Molekylær formel C7H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 148.12
MDL nummer MFCD00007279
InChI nøgle NKJIFDNZPGLLSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 4-nitro, 4-cyanonitrobenzene, p-nitrobenzonitrile, p-cyanonitrobenzene, benzonitrile, p-nitro, 4-nitrobenzenecarbonitrile, 1-nitro-4-cyanobenzene, 4-nitro-benzonitrile, ccris 2328, 4-nitrobenzonitril
PubChem CID 12090
IUPAC navn 4-nitrobenzonitril
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzonitrile
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 144,0 °C til 149,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4CN
Mængde 100 g
Beilstein 09,397
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: sparsomt opløselig
Formel vægt 148.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrobenzonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.