Få mere at vide
4-Nitrobenzoic acid, 99+%
Artikelnummer. 10532911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
Artikelnummer. 10532911
Brand: Thermo Scientific Acros 128461000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 62-23-7 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-23-7
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00007352
InChI nøgle OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzoic acid, p-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro, nitrodracylic acid, 4-nitrodracylic acid, 1-carboxy-4-nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro, p-nitrobenzoicacid, p-nitrobenzenecarboxylic acid, kyselina p-nitrobenzoova
PubChem CID 6108
ChEBI CHEBI:262350
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzoic acid
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 239.0°C to 242.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel O2NC6H4CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 09,389
Merck Index 14,6589
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/110mL alcohol- 1g/45mL ether,1g/12mL methanol- 1g/20mL acetone,1g/150mL chloroform,slightly soluble in benzene and carbon disulfide
Formel vægt 167.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.