Få mere at vide
4-Nitrobenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11437786
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437786 5000 g 5000g
11427786 250 g 250g
11417786 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14738.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 62-23-7 | C7H5NO4 | 167,12 g/mol
4-Nitrobenzoesyre brugt som mellemprodukt til bulklægemidler, især ved fremstilling af folinsyre og ved fremstilling af PABA, DABA& farvestof mellem.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Nitrobenzoesyre, der anvendes som mellemprodukt til bulklægemidler, især ved fremstilling af folinsyre og
ved fremstilling af PABA, DABA& farvestof mellem.
Opløselighed Meget svagt opløselig i koldt
vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-23-7
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00007352
InChI nøgle OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzoic acid, p-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro, nitrodracylic acid, 4-nitrodracylic acid, 1-carboxy-4-nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro, p-nitrobenzoicacid, p-nitrobenzenecarboxylic acid, kyselina p-nitrobenzoova
PubChem CID 6108
ChEBI CHEBI:262350
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 239 °C til 241 °C
Tæthed 1.61
Mængde 5000 g
Beilstein 973593
Merck Index 14,6589
Opløselighedsinformation Meget let opløseligt i koldt vand.
Formel vægt 167.12
Procent renhed 99%