Få mere at vide
4-Nitrobenzoesyre, 99%
Beskrivelse
4-Nitrobenzoesyre brugt som mellemprodukt til bulklægemidler, især ved fremstilling af folinsyre og ved fremstilling af PABA, DABA& farvestof mellem.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
ved fremstilling af PABA, DABA& farvestof mellem.
Opløselighed Meget svagt opløselig i koldt
vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 239 °C til 241 °C |
| Tæthed | 1.61 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 973593 |
| Merck Index | 14,6589 |
| Opløselighedsinformation | Meget let opløseligt i koldt vand. |
| Formel vægt | 167.12 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.