Få mere at vide
4-nitrobenzoesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417786
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11417786
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14738.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 62-23-7 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
4-Nitrobenzoesyre brugt som mellemprodukt til bulklægemidler, især ved fremstilling af folinsyre og ved fremstilling af PABA, DABA& farvestof mellem.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Nitrobenzoesyre, der anvendes som mellemprodukt til bulklægemidler, især ved fremstilling af folinsyre og
ved fremstilling af PABA, DABA& farvestof mellem.
Opløselighed Meget svagt opløselig i koldt
vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-23-7
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00007352
InChI nøgle OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzoic acid, p-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro, nitrodracylic acid, 4-nitrodracylic acid, 1-carboxy-4-nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro, p-nitrobenzoicacid, p-nitrobenzenecarboxylic acid, kyselina p-nitrobenzoova
PubChem CID 6108
ChEBI CHEBI:262350
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 239°C to 241°C
Tæthed 1.61
Mængde 1000 g
Beilstein 973593
Merck Index 14,6589
Opløselighedsinformation Very slightly soluble in cold water.
Formel vægt 167.12
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.