Få mere at vide
4-Nitrobenzo-18-crown-6, 99%
Artikelnummer. 11433187
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433187 5 g 5g
11423187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16138.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53408-96-1 | C16H23NO8 | 357.359 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53408-96-1
Molekylær formel C16H23NO8
Molekylvægt (g/mol) 357.359
MDL nummer MFCD00143207
InChI nøgle LQXOKBZWNFJJGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzo-18-crown-6, 4'-nitrobenzo-18-crown 6-ether, nitrobenzo-18-crown-6, 18-nitro-2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydro-1,4,7,10,13,16-benzohexaoxacyclooctadecine, 20-nitro-2,5,8,11,14,17-hexaoxabicyclo 16.4.0 docosa-1 18 ,19,21-triene, 4'-nitrobenzo-18-crown-6, lqxokbzwnfjjgi-uhfffaoysa, 2,3-4-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacycloocta, 2,3-4-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadec-2-ene
PubChem CID 602198
IUPAC navn 20-nitro-2,5,8,11,14,17-hexaoxabicyclo[16.4.0]docosa-1(18),19,21-trien
SMIL C1COCCOCCOC2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])OCCOCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzo-18-crown-6
Smeltepunkt 84°C to 86°C
Mængde 5 g
Formel vægt 357.35
Procent renhed 99%