Få mere at vide
4-Nitrobenzo-15-krone-5, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413337
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413337 5 g 5g
11403337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16225.06
Request Bulk or Custom Format
4-Nitrobenzo-15-crown-5 er et råmateriale, der anvendes i syntese såvel som et mellemprodukt i kemisk syntese og farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges også til at adskille kationer, opløse uorganiske salte i organiske opløsningsmidler for at udføre nøgne anionkemi, tjene som faseoverførselskatalysatorer, og chirale kroneethere er blevet brugt til at opløse racemiske blandinger eller adskille isomerer ved chiral kromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Nitrobenzo-15-crown-5 er et råmateriale, der anvendes i syntese såvel som et mellemprodukt i kemisk syntese og farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges også til at adskille kationer, opløse uorganiske salte i organiske opløsningsmidler for at udføre nøgne anionkemi, tjene som faseoverførselskatalysatorer, og chirale kroneethere er blevet brugt til at opløse racemiske blandinger eller adskille isomerer ved chiral kromatografi.
Opløselighed Det er opløseligt
i ikke-polære opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60835-69-0
Molekylær formel C14H19NO7
Molekylvægt (g/mol) 313.306
MDL nummer MFCD00060713
InChI nøgle XIWRBQVYCZCEPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzo-15-crown-5, 4'-nitrobenzo-15-crown-5, nitrobenzo-15-crown-5, 15-nitro-2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecine, 17-nitro-2,5,8,11,14-pentaoxabicyclo 13.4.0 nonadeca-1 15 ,16,18-triene, 17-nitro-2,3-benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecen-2, 4-nitro-benzo-15-crown-5, xiwrbqvyczcepg-uhfffaoysa, 4'-nitrobenzo-15-crown 5-ether
PubChem CID 143747
IUPAC navn 17-nitro-2,5,8,11,14-pentaoxabicyclo[13.4.0]nonadeca-1(15),16,18-trien
SMIL C1COCCOC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])OCCOCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzo-15-crown-5
Smeltepunkt 93°C to 95°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation It is soluble in non-polar solvents.
Formel vægt 313.3
Procent renhed 99%