Få mere at vide
4-nitrobenzensulfonsyrehydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10741062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10741062 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10741062 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 415820250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Add to basket
CAS: 138-42-1 | C6H5NO5S | 203,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzenesulfonic acid hydrate
Navn note praksis, 85%
CAS 138-42-1
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 105,0 °C til 112,0 °C
Farve Beige til Orange-Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H5NO5S
Lineær formel SO3HC6H4NO2
MDL nummer MFCD09037353
Mængde 25 g
Synonym 4-nitrobenzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-nitro, p-nitrobenzenesulfonic acid, 4-nitrobenzenesulfonate, p-nitrophenylsulfonic acid, 4-nitrobenzenesulphonic acid, 4-nitro-benzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, p-nitro, ccris 3132, acmc-1bvgi
InChI nøgle SPXOTSHWBDUUMT-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC navn 4-nitrobenzen-1-sulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 203.17
PubChem CID 8740
Formel vægt 203.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Nitrobenzenesulfonic acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.