Få mere at vide
4-nitrobenzensulfonamid, 97%
Artikelnummer. 10031680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10031680 5 g Glasflaske 5g
10687502 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10031680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153020050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
CAS: 6325-93-5 | C6H6N2O4S | 202,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6325-93-5
Molekylær formel C6H6N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 202.18
MDL nummer MFCD00007937
InChI nøgle QWKKYJLAUWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonamide, 4-nitro, p-nitrobenzenesulfonamide, 4-nitrobenzolesulfamide, p-nitrophenylsulfonamide, 4-nitrobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-nitro, 4-nitro-benzenesulfonamide, unii-tuf52o8y8b, tuf52o8y8b, 4-nitrobenzene-1-sulfonamide
PubChem CID 22784
IUPAC navn 4-nitrobenzensulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzenesulfonamide
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 177.0°C to 182.0°C
Farve Gul til Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4SO2NH2
Mængde 5 g
Beilstein 11, 72
Merck Index 15, 6675
Formel vægt 202.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrobenzenesulfonamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.