Få mere at vide
4-nitrobenzensulfonamid, 97%
Artikelnummer. 11409256
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409256 5 g 5g
11419256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18101.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
CAS: 6325-93-5 | C6H6N2O4S | 202,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6325-93-5
Molekylær formel C6H6N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 202.18
MDL nummer MFCD00007937
InChI nøgle QWKKYJLAUWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonamide, 4-nitro, p-nitrobenzenesulfonamide, 4-nitrobenzolesulfamide, p-nitrophenylsulfonamide, 4-nitrobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-nitro, 4-nitro-benzenesulfonamide, unii-tuf52o8y8b, tuf52o8y8b, 4-nitrobenzene-1-sulfonamide
PubChem CID 22784
IUPAC navn 4-nitrobenzensulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 178°C to 181°C
Mængde 5 g
Formel vægt 202.19
Procent renhed 97%