Få mere at vide
4-nitrobenzendiazonium tetrafluoroborat, 97%
Artikelnummer. 15451538
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451538 25 g 25g
15431538 1 g 1g
15441538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55315.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 456-27-9 | C6H4BF4N3O2 | 236,92 g/mol
4-Nitrobenzendiazoniumtetrafluorborat anvendes i vid udstrækning som standardreagens i organisk syntese. Det bruges som farvestof til enterochromaffinceller. Det bruges til spektrofotometrisk bestemmelse af almindelige aromatiske diisocyanater [toluen-2,4-diyldiisocyanat og 4,4'-methylenbis(phenylisocyanat)] og gallussyre. Det bruges også til vævsfarvning og bestemmelse af sporphenoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Nitrobenzendiazoniumtetrafluorborat anvendes i vid udstrækning som standardreagens i organisk syntese. Det bruges som farvestof til enterochromaffinceller. Det bruges til spektrofotometrisk bestemmelse af almindelige aromatiske diisocyanater [toluen-2,4-diyldiisocyanat og 4,4′ -methylenbis(phenylisocyanat)] og gallussyre. Det bruges også til vævsfarvning og bestemmelse af sporphenoler.
Opløselighed Opløselig i
acetonitril og dimethylsulfoxid.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 456-27-9
Molekylær formel C6H4BF4N3O2
Molekylvægt (g/mol) 236.92
MDL nummer MFCD00012005
InChI nøgle AFULQCYCQAHYIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, ccris 3641, unii-2uxo615r4o, p-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, benzenediazonium, 4-nitro-, tetrafluoroborate 1-, p-nitrophenyldiazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoroborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoroborate
PubChem CID 68006
IUPAC navn 4-nitrobenzendiazonium;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 144 °C til 148 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2923
Beilstein 3599869
Opløselighedsinformation Opløseligt i acetonitril og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 236.92
Procent renhed 97%