Få mere at vide
4-nitrobenzendiazoniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-Nitrobenzendiazoniumtetrafluorborat anvendes i vid udstrækning som standardreagens i organisk syntese. Det bruges som farvestof til enterochromaffinceller. Det bruges til spektrofotometrisk bestemmelse af almindelige aromatiske diisocyanater [toluen-2,4-diyldiisocyanat og 4,4'-methylenbis(phenylisocyanat)] og gallussyre. Det bruges også til vævsfarvning og bestemmelse af sporphenoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Nitrobenzendiazoniumtetrafluorborat anvendes i vid udstrækning som standardreagens i organisk syntese. Det bruges som farvestof til enterochromaffinceller. Det bruges til spektrofotometrisk bestemmelse af almindelige aromatiske diisocyanater [toluen-2,4-diyldiisocyanat og 4,4′ -methylenbis(phenylisocyanat)] og gallussyre. Det bruges også til vævsfarvning og bestemmelse af sporphenoler.
Opløselighed Opløselig i
acetonitril og dimethylsulfoxid.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler og fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | 144°C to 148°C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Beilstein | 3599869 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in acetonitrile and dimethyl sulfoxide. |
| Formel vægt | 236.92 |
| Procent renhed | 97% |