Få mere at vide
4-nitrobenzaldehyd, 99%
Artikelnummer. 10736581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10736581 100 g Plastflaske 100g
10255630 25 g Plastflaske 25g
11954801 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10736581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156991000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 555-16-8 | C7H5NO3 | 151,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-16-8
Molekylær formel C7H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 151.12
MDL nummer MFCD00007346
InChI nøgle BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-nitro, p-formylnitrobenzene, benzaldehyde, p-nitro, 4-nitrobenzaldehydde, 4-nitro-benzaldehyde, 4-formylnitrobenzene, p-nitro benzaldehyde, 4-nitro benzaldehyde, ccris 1675
PubChem CID 541
ChEBI CHEBI:66926
IUPAC navn 4-nitrobenzaldehyd
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 105,0 °C til 106,0 °C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel O2NC6H4CHO
Mængde 100 g
Beilstein 07,256
Merck Index 14,6587
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i glacial eddikesyre, opløselig i alkohol og benzen, let opløselig i ether
Formel vægt 151.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.