Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 105,0 °C til 106,0 °C |
| Farve | Gul til Brun |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | O2NC6H4CHO |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 07,256 |
| Merck Index | 14,6587 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Nitrobenzaldehyde
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.