Få mere at vide
4-nitrobenzaldehyd, 99%
Artikelnummer. 11434773
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434773 25 g 25g
11444773 100 g 100g
11454773 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434773 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11655.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 555-16-8 | C7H5NO3 | 151,12 g/mol
4-Nitrobenzaldehyd anvendes til fremstilling af homoallylalkoholer. Det er også involveret i udviklingen og evalueringen af en række tripeptid-organokatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Nitrobenzaldehyd anvendes til fremstilling af homoallylalkoholer. Det er også involveret i udviklingen og evalueringen af en række tripeptid-organokatalysatorer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, benzen, iseddikesyre. Lidt opløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-16-8
Molekylær formel C7H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 151.12
MDL nummer MFCD00007346
InChI nøgle BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-nitro, p-formylnitrobenzene, benzaldehyde, p-nitro, 4-nitrobenzaldehydde, 4-nitro-benzaldehyde, 4-formylnitrobenzene, p-nitro benzaldehyde, 4-nitro benzaldehyde, ccris 1675
PubChem CID 541
ChEBI CHEBI:66926
IUPAC navn 4-nitrobenzaldehyd
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 104 °C til 106 °C
Mængde 25 g
Beilstein 386796
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,6587
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethanol, benzen, glaseddikesyre. Let opløselig i æter.
Formel vægt 151.12
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Nitrobenzaldehyde