Få mere at vide
4-nitroanisol, 99+%
Artikelnummer. 10745021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10745021 5 g Glasflaske 5g
10041540 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10745021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147020050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.35 DKK
    162.65 DKK / 5g
    Spare 18.70 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-17-4 | C7H7NO3 | 153,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-17-4
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00007327
InChI nøgle BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitroanisole, p-nitroanisole, 4-methoxynitrobenzene, p-methoxynitrobenzene, benzene, 1-methoxy-4-nitro, nitroanisole, p-nitroanisol, anisole, p-nitro, 4-nitrophenyl methyl ether, unii-g989z7wolh
PubChem CID 7485
ChEBI CHEBI:1911
IUPAC navn 1-methoxy-4-nitrobenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitroanisole
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 51,0 °C til 53,0 °C
Farve Brun til Grøn
Tæthed 1.2300g/mL
Kogepunkt 260,0 °C
Flammepunkt 130 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4OCH3
Mængde 5 g
Beilstein 06, 230
Merck Index 15, 6671
Specifik vægtfylde 1.23
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,468 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 153.14
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitroanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.