Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitroanisole |
| Navn note | 99+% |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 51,0 °C til 53,0 °C |
| Farve | Brun til Grøn |
| Tæthed | 1.2300g/mL |
| Kogepunkt | 260,0 °C |
| Flammepunkt | 130 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Nitroanisole
- Advarsel
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.