Få mere at vide
4'-nitroacetophenon, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021516
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11421568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13877.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 100-19-6 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
4'-Nitroacetophenon er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4 -Nitroacetophenon er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese,
lægemidler, ′landbrugskemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand
.Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, stærke alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-19-6
Molekylær formel C8H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 165.15
MDL nummer MFCD00007355
InChI nøgle YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
PubChem CID 7487
ChEBI CHEBI:28735
IUPAC navn 1-(4-nitrophenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Nitroacetophenone
Smeltepunkt 77°C to 81°C
Kogepunkt 201°C to 202°C
Flammepunkt 149°C (300°F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 50 g
Beilstein 607777
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 165.15
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Nitroacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Nitroacetophenone