Få mere at vide
4'-nitroacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11421568
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421568 50 g 50g
11431568 250 g 250g
11411568 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13877.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-19-6 | C8H7NO3 | 165,15 g/mol
4'-Nitroacetophenon er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4 -Nitroacetophenon er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese,
lægemidler, ′landbrugskemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand
.Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, stærke alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-19-6
Molekylær formel C8H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 165.15
MDL nummer MFCD00007355
InChI nøgle YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
PubChem CID 7487
ChEBI CHEBI:28735
IUPAC navn 1-(4-nitrophenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Nitroacetophenone
Smeltepunkt 77 °C til 81 °C
Kogepunkt 201 °C til 202 °C
Flammepunkt 149 °C (300 °F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 50 g
Beilstein 607777
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 165.15
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Nitroacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitroacetophenone