Få mere at vide
4′-Nitroacetanilide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15824581
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15824581 100 g
15814581 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15824581 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8208800100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-04-1
Grad Research
Molekylær formel CH3CONHC6H4-4-(NO2)
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Tekniske data
Smeltepunkt 212°C to 215°C
MDL nummer MFCD00007303
Mængde 100 g
Synonym 4′-Nitroacetanilide, N-Acetyl-4-nitroaniline, 4′-Nitroacetanilide