Få mere at vide
4-Nitro Sulfamethoxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitro Sulfamethoxazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3O5S/c1-7-6-10(11-18-7)12-19(16,17)9-4-2-8(3-5-9)13(14)15/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 383.03 |
| Procent renhed | >95% |