Få mere at vide
4-Nitro-m-xylene, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10582771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10582771 100 g Glass bottle 100g
1 options
Artikelnummer. 10582771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173871000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-m-xylene
Navn note 99%
CAS 89-87-2
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Tæthed 1.11g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H9NO2
Lineær formel (CH3)2C6H3NO2
Brydningsindeks 1.5485 to 1.5505 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00007169
Mængde 100 g
Beilstein 05, 378
Merck Index 10, 6503
Synonym 4-nitro-m-xylene, 1,3-dimethyl-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,3-dimethylbenzene, 2,4-dimethylnitrobenzene, benzene, 2,4-dimethyl-1-nitro, m-xylene, 4-nitro, 4-nitro-1,3-xylene, 1-nitro-2,4-dimethylbenzene, unii-7em84eue05, ccris 3120
InChI nøgle BBUPBICWUURTNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C
IUPAC navn 2,4-dimethyl-1-nitrobenzene
Molekylvægt (g/mol) 151.165
PubChem CID 6991
Formel vægt 151.16
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitro-m-xylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.